Learn More
Oxyde d’osmium(VIII), 99,8 % (base de métaux), Os 74,4 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11356439
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
1 g
10 x 1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20816-12-0
Formule moléculaire O4Os
Poids moléculaire (g/mol) 254.23
Numéro MDL MFCD00011150
Clé InChI VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
CID PubChem 30318
Nom IUPAC Tétraoxoosmium
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 130°C
Nom chimique ou matériau Osmium(VIII) oxide
Point de fusion 40.6°C
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,alcohol and ethers.Soluble in water,organic solvents,benzene,alcohol,ether,ammonium hydroxide,phosphorus oxychloride and carbon tetrachloride.
Poids de la formule 254.1
Odeur Like chlorine
Aspect Crystalline
Tension de vapeur 10 hPa (8mm Hg) at 20°C