Learn More
Oxyde d’osmium(VIII), 99,8 % (base de métaux), Os 74,4 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
1 g
10 x 1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 130°C |
Nom chimique ou matériau | Osmium(VIII) oxide |
Point de fusion | 40.6°C |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 10 x 1 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.8% (metals basis) |
Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform,alcohol and ethers.Soluble in water,organic solvents,benzene,alcohol,ether,ammonium hydroxide,phosphorus oxychloride and carbon tetrachloride. |
Poids de la formule | 254.1 |
Odeur | Like chlorine |
Aspect | Crystalline |