Learn More
Thermo Scientific™ Solution de remplissage pour électrodes de pH Orion™
Utilisez cette solution de remplissage pour électrodes de pH avec les électrodes de pH et les électrodes de référence.
Marque: Thermo Scientific™ 610011
Description
Utilisez la solution de remplissage pour électrodes de pH Thermo Scientific™ Orion™ avec les électrodes de pH et les électrodes de référence. Conditionnée en lots de cinq flacons de 60 ml (5 x 2 oz).
- Utilisez uniquement la solution de remplissage ROSS™ (810007) avec les électrodes de pH ROSS™ et ROSS Ultra™ pour éviter d’endommager les électrodes de pH
- Lorsque l’électrode de référence à simple jonction (900100) ou l’électrode de référence à double jonction (900200) est utilisée avec les électrodes sélectives aux ions (ISE) Orion, se reporter à la solution de remplissage ISE recommandée indiquée dans le guide de l’utilisateur des ISE
Spécification
Solution de remplissage pour électrodes de pH pHuture | |
Solution de recharge pour électrodes de pH | |
Flacon |
Électrodes de pH et électrodes de référence, utilisez uniquement la solution de remplissage ROSS (810007) avec les électrodes de pH ROSS™ et ROSS Ultra™ pour éviter d’endommager les électrodes ROSS | |
Remplissage | |
60 ml |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.