Learn More
Micronova™ Rouleau blanc pour salles blanches CR100 PC™ Tape—
Ce ruban pour salle blanche en vinyle avec adhésif caoutchouc propre est extrêmement pratique, ce qui le rend idéal pour le codage couleur, le marquage et l’étanchéification de surfaces incurvées et irrégulières.
Marque: Micronova™ CR100PC-1WH
Description
Traité pour les applications en salle blanche et autour des salles blanches
- En vinyle avec adhésif en caoutchouc synthétique qui assure un décollement propre des résidus sur la surface des cartouches pour portoirs et sur la plupart des surfaces de travail en salle blanche
- Rouleaux et joints pour surfaces incurvées et irrégulières
- Finition mate inscriptible avec un stylo pour salle blanche
- Conditionnement individuel dans un sac en polyéthylène
Informations sur la commande
Disponible en rouleaux de couleur rouge, jaune, blanc, noir, marron, bleu foncé, vert foncé, bleu clair, vert clair, orange, violet et transparent de 36 yard (33 m). Contactez votre représentant du service clients Fisher Safety au 1-800-772-6733 pour obtenir des informations sur les couleurs non indiquées ici.
Spécification
Non autoclavable | |
Vinyle | |
Matte | |
Vinyl, Synthetic Rubber | |
Non stérile | |
33 m x 25,4 mm (36 yd x 1 po) | |
33 m | |
25.4 mm |
Rubber | |
White | |
Tape | |
Cleanroom Tape | |
Sealing, Color Coding, Labeling, Batching and Food Processing Applications | |
36 yd. | |
1 in |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
048524-000 | Certificat de conformité | 18/03/2025 | CR100PC-1WH |
047736-000 | Certificat de conformité | 27/01/2025 | CR100PC-1WH |
045652-000 | Certificat de conformité | 11/12/2024 | CR100PC-1WH |
045516-000 | Certificat de conformité | 15/10/2024 | CR100PC-1WH |