Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes combinées métalliques Orion™
Effectuez des titrations Karl Fischer précises grâce à ces électrodes combinées métalliques.
286.62€ - 526.62€
Code produit | Marque | Description | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10101361
|
Thermo Scientific™
9678BNWP |
Électrode Sure-Flow Redox/ORP | Corps époxy |
526.62€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10672831
|
Thermo Scientific™
9778BNWP |
Électrodes combinées redox / ORP : | Corps en verre |
517.58€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10758011
|
Thermo Scientific™
977900 |
Modèle 977900 ; électrode en verre KF double platine | Double platine | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Une mesure efficace et fiable de l’ORP/redox peut être effectuée directement ou avec des titrages potentiométriques. L’électrode 9678BNWP possède une jonction Sure-Flow qui empêche l’obstruction des échantillons de liquides sales, visqueux ou d’eaux usées. Le corps en époxy est adapté aux environnements difficiles. L’électrode 9778BNWP a un corps en verre résistant aux produits chimiques et parfaitement adapté aux échantillons contenant des solvants organiques.
L’abbréviation ORP correspond au potentiel d’oxydoréduction (mV) (ou potentiel Redox) et celui-ci permet de mesurer la capacité totale d’oxydation/de réduction de l’oxydation (potentiel électrochimique) d’une solution. Il constitue un indicateur important de la qualité de l’eau et est utilisé dans de nombreux secteurs, tels que dans des applications environnementales, industrielles et alimentaires. Certaines utilisations courantes comprennent la mesure de l’efficacité de la désinfection de l’eau dans les bassins de natation, l’évaluation des dommages causés par la corrosion dans les centrales électriques et la surveillance de l’élimination biologique des nutriments dans les installations de traitement de l’eau.
Fonctionnalités
L’électrode 9678BNWP possède un corps en époxy durable et une jonction Sure-Flow unique qui empêche son obstruction. La sonde 9778BNWP est une sonde à corps en verre résistante aux produits chimiques. Ces deux modèles sont des électrodes combinées.
Solutions requises
- 967901 Étalon ORP, flacon de 475 ml
- 967961 Étalon ORP, 5 flacons de 60 ml
- 900011 Solution de remplissage ORP, 5 flacons de 60 ml. Pour les échantillons ayant une force ionique totale > 0,2 M.
- 900001 Solution de remplissage ORP, 5 flacons de 60 ml. Pour les échantillons ayant une force ionique totale < 0,2 M.
Articles inclus
900011 Solution de remplissage ORP, 60 ml, quantité 1
Garantie
12 mois à compter de la date d’achat par l’acheteur ou 18 mois à partir de la date d’expédition par le vendeur, selon la première éventualité.
Spécification
Mètres Orion |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.