Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes combinées métalliques Orion™
Description
Une mesure efficace et fiable de l’ORP/redox peut être effectuée directement ou avec des titrages potentiométriques. L’électrode 9678BNWP possède une jonction Sure-Flow qui empêche l’obstruction des échantillons de liquides sales, visqueux ou d’eaux usées. Le corps en époxy est adapté aux environnements difficiles. L’électrode 9778BNWP a un corps en verre résistant aux produits chimiques et parfaitement adapté aux échantillons contenant des solvants organiques.
Spécification
Spécification
| Description | Modèle 977900 ; électrode en verre KF double platine |
| Jonction | Double |
| Matériau | Double platine |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 40°C |
| Type | Électrode KF double platine, verre |
| À utiliser avec (application) | KF titrages coulométriques |
| À utiliser avec (équipement) | Mètres Orion |
| Température (impériale) en fonctionnement | 32° à 104°F |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.