Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes combinées métalliques Orion™
Effectuez des titrations Karl Fischer précises grâce à ces électrodes combinées métalliques.
Marque: Thermo Scientific™ 9678BNWP
499.53 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Une mesure efficace et fiable de l’ORP/redox peut être effectuée directement ou avec des titrages potentiométriques. L’électrode 9678BNWP possède une jonction Sure-Flow qui empêche l’obstruction des échantillons de liquides sales, visqueux ou d’eaux usées. Le corps en époxy est adapté aux environnements difficiles. L’électrode 9778BNWP a un corps en verre résistant aux produits chimiques et parfaitement adapté aux échantillons contenant des solvants organiques.
Garantie : 12 mois à compter de la date d’achat par l’acheteur ou 18 mois à partir de la date d’expédition du vendeur (la date la plus ancienne étant retenue).
Spécification
Électrode Sure-Flow Redox/ORP | |
Sure-Flow | |
0°C à 90°C | |
900011 pour les échantillons ayant une force ionique totale > 0,2 M ; P900001 pour les échantillons ayant une force ionique totale < 0,2 M | |
Ag/AgCl | |
4,33 po | |
13.5 cm | |
0,51 po | |
Redox / ORP |
Connecteur BNC étanche | |
Corps époxy | |
(Rechargeable) Oui | |
Mètres Orion | |
32°F à 194°F | |
39 po | |
1m | |
13 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
21Heures
21Minutes
7Secondes
28 -
Plusieurs fabricants
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.