Learn More
Kimble Chase™ Ampoules d’échantillonnage du gaz en verre borosilicaté
Marque:  Kimble Chase™ 653150-0250
Code produit. 11760409
  • 267.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ampoule de prélèvement en verre
• Avec septum PTFE™ PTFE/silicone
• Volume 125mL ou 250mL
• Pour stockage et prélèvement d'échantillons de gaz
• Bouchon septum PTFE/silicone centré en partie supérieure pour prélèvement
• Vanne ouverture 4mm avec embouts filetés 13 - 425 à chaque extrémité
• Compatible avec raccords à ferrule 3/8 (9,6mm)
• Ampoule de prélèvement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Volume : 250 ml
Nom du produit
Kimble Chase™ Ampoules d’échantillonnage du gaz en verre borosilicaté > Volume : 250 ml