Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour électrodes sélectives aux ions Orion
Accessoires pour électrodes sélectives aux ions à l'état solide et à membrane en plastique.
99.10€ - 702.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Électrode sélective d’ions |
---|---|
Type | Accessoires pour électrodes sélectives d’ions |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10461213
|
Thermo Scientific™
9300BNWP |
Poignée pour électrodes à membrane plastique demi-cellules ISE avec connecteur BNC étanche |
581.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10428722
|
Thermo Scientific™
948201 |
Bandes de polissage pour électrodes sélectives d’ions |
99.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11747697
|
Thermo Scientific™
9700BNWP |
Poignée pour électrodes à membrane en plastique à combinaison Ion+ ISE avec raccord étanche BNC |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Accessoires pour électrodes sélectives aux ions à l'état solide et à membrane en plastique.
Les poignées des électrodes s'utilisent avec une combinaison de membrane en plastique ou des électrodes demi-cellule. Les bandes de polissage permettent de rétablir la performance des électrodes sélectives aux ions à l'état solide, demi-cellule ou combinaison.
Les poignées des électrodes s'utilisent avec une combinaison de membrane en plastique ou des électrodes demi-cellule. Les bandes de polissage permettent de rétablir la performance des électrodes sélectives aux ions à l'état solide, demi-cellule ou combinaison.Spécification
Électrode sélective d’ions | |
Accessoires pour électrodes sélectives d’ions |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.