Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour électrodes sélectives aux ions Orion
Accessoires pour électrodes sélectives aux ions à l'état solide et à membrane en plastique.
Marque: Thermo Scientific™ 9700BNWP
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 2.94830kg
Description
Accessoires pour électrodes sélectives aux ions à l'état solide et à membrane en plastique.
Les poignées des électrodes s'utilisent avec une combinaison de membrane en plastique ou des électrodes demi-cellule. Les bandes de polissage permettent de rétablir la performance des électrodes sélectives aux ions à l'état solide, demi-cellule ou combinaison.
Les poignées des électrodes s'utilisent avec une combinaison de membrane en plastique ou des électrodes demi-cellule. Les bandes de polissage permettent de rétablir la performance des électrodes sélectives aux ions à l'état solide, demi-cellule ou combinaison.Spécification
Poignée pour électrodes à membrane en plastique à combinaison Ion+ ISE avec raccord étanche BNC | |
Électrode sélective d’ions | |
Accessoires pour électrodes sélectives d’ions |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.