Learn More
Thermo Scientific™ Câble adaptateur d’électrode Orion™, électrode combinée avec bouchon à vis à connecteur US standard
Le câble adaptateur d'électrodes Thermo Scientific Orion permet de convertir une électrode ne possédant pas le terminal adéquat en lecteur spécifique.
69.50€ - 269.00€
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Entrée de l’instrument de mesure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Entrée de l’instrument de mesure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10409682
|
Thermo Scientific™
090032 |
BNC | US Standard | N/A | |||||
11820491
|
Thermo Scientific™
090034 |
BNC | E DIN (Knick, Schott, WTW) |
116.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11874534
|
Thermo Scientific™
090035 |
BNC | LEMO Miniature (Mettler) | N/A | |||||
11986079
|
Thermo Scientific™
090036 |
BNC | F LEMO (Metrohm) | N/A | |||||
10274442
|
Thermo Scientific™
91CBNC |
Bouchon à vis | BNC |
90.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10334381
|
Thermo Scientific™
91CBNT |
Bouchon à vis | autre | N/A | |||||
11792857
|
Thermo Scientific™
91CLM0 |
Bouchon à vis | LEMO Miniature (Mettler) | N/A | |||||
10622831
|
Thermo Scientific™
91USHC |
Electrode simple à tête vissée | US Standard | N/A | |||||
11722867
|
Thermo Scientific™
91USRF |
Bouchon à vis | 2mm Pin Astuce |
234.17€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le câble adaptateur d'électrodes Thermo Scientific Orion permet de convertir une électrode ne possédant pas le terminal adéquat en lecteur spécifique.
Le câble adaptateur permet de convertir des électrodes avec un connecteur en connecteur requis pour un lecteur spécifique.
- S'utilise avec BNC, US standard, certains LEMO, British, E DIN, Radiometer, broches de référence de 2 mm ou simplement une sortie d'électrode à bandes
- Les électrodes doivent avoir des connecteurs US standard, capuchons vissants, Karl Fisher, ou BNC
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.