Learn More
Thermo Scientific™ Câble adaptateur d’électrode Orion™, électrode combinée avec bouchon à vis à connecteur US standard
Le câble adaptateur d'électrodes Thermo Scientific Orion permet de convertir une électrode ne possédant pas le terminal adéquat en lecteur spécifique.
Marque:  Thermo Scientific™ 090035
Code produit. 11874534
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le câble adaptateur d'électrodes Thermo Scientific Orion permet de convertir une électrode ne possédant pas le terminal adéquat en lecteur spécifique.
Le câble adaptateur permet de convertir des électrodes avec un connecteur en connecteur requis pour un lecteur spécifique.
  • À utiliser avec les appareils de mesure avec connecteurs BNC, standard pour les États-Unis, certains LEMO, britanniques, E DIN, radiomètre, broches de référence de 2 mm ou simplement un connecteur d’entrée en plomb dénudé
  • Les électrodes doivent avoir des connecteurs standard pour les États-Unis, à bouchon à vis, Karl Fisher ou BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Specifications
BNC
Instruments de mesure avec connecteurs à broches de référence de 2 mm, Instruments de mesure avec connecteurs BNC, Instruments de mesure avec connecteurs pour le Royaume-Uni, Instruments de mesure avec certains connecteurs LEMO, Instruments de mesure avec connecteurs E DIN, Instruments de mesure avec connecteurs Radiometer, Instruments de mesure avec connecteurs d’entrée en plomb dénudés, Instruments de mesure avec connecteurs standard pour les États-Unis
LEMO Miniature (Mettler)
Miniature LEMO (Mettler) ; BNC ; adaptateur miniature BNC à LEMO
Câbles adaptateur d'électrode
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.