Learn More
Thermo Scientific™ Câble adaptateur d’électrode Orion™, électrode combinée avec bouchon à vis à connecteur US standard
Le câble adaptateur d'électrodes Thermo Scientific Orion permet de convertir une électrode ne possédant pas le terminal adéquat en lecteur spécifique.
Marque:  Thermo Scientific™ 91USRF
Code produit. 11722867
  • 234.17€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le câble adaptateur d'électrodes Thermo Scientific Orion permet de convertir une électrode ne possédant pas le terminal adéquat en lecteur spécifique.
Le câble adaptateur permet de convertir des électrodes avec un connecteur en connecteur requis pour un lecteur spécifique.
  • À utiliser avec les appareils de mesure avec connecteurs BNC, standard pour les États-Unis, certains LEMO, britanniques, E DIN, radiomètre, broches de référence de 2 mm ou simplement un connecteur d’entrée en plomb dénudé
  • Les électrodes doivent avoir des connecteurs standard pour les États-Unis, à bouchon à vis, Karl Fisher ou BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bouchon à vis
Instruments de mesure avec connecteurs à broches de référence de 2 mm, Instruments de mesure avec connecteurs BNC, Instruments de mesure avec connecteurs pour le Royaume-Uni, Instruments de mesure avec certains connecteurs LEMO, Instruments de mesure avec connecteurs E DIN, Instruments de mesure avec connecteurs Radiometer, Instruments de mesure avec connecteurs d’entrée en plomb dénudés, Instruments de mesure avec connecteurs standard pour les États-Unis
2mm Pin Astuce
Extrémité à broche 2 mm ; bouchon à vis ; connecteur du câble amovible à l’extrémité de la broche 2.5 mm
Câbles adaptateur d'électrode
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.