Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de réaction/digestion et réactifs liquides Orion™ AQUAfast™
Effectuez des tests colorimétriques, notamment du fluorure, de la DCO, de l’azote total et du phosphate total, à l’aide des réactifs liquides Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast, des tubes de digestion et de réaction.
Marque: Thermo Scientific™ CODL00
Description
Utilisez les tubes de digestion Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast, les tubes de réaction et les réactifs liquides avec les colorimètres Orion™ AQUAfast et les spectrophotomètres visible et UV-visible Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate. Les tubes de digestion et de réaction contiennent la quantité précise de réactif. Ils sont fabriqués en verre optique spécial et ils s’adaptent au thermoréacteur Orion™ AQUAfast COD165. Les tubes de digestion mesurent la DCO, l’azote total et le phosphate total. Les tubes de réaction mesurent l’ammoniac, le nitrate et le phosphate. Les réactifs liquides se mélangent rapidement et facilement dans la solution et mesurent le fluorure (SPADN), l’hydrazine et le pH.
Les changements de taux de nutriments peuvent modifier l’équilibre fragile au sein des écosystèmes et contaminer l’eau potable. Les tubes à essai facilitent la détermination des concentrations d’espèces dans les échantillons.
Les tests en tube de digestion et tests en tube de réaction sont préprogrammés dans l’instrument de mesure Orion AQ3700. Certains tests répertoriés ont seulement des composants liquides, comme le test SPADNS AC2009 pour le fluorure, et d’autres ont des réactifs liquides et en poudre ou des réactifs liquides et en comprimés.
Spécification
EPA des États-Unis | |
WW | |
Spectrophotomètres Orion AquaMate Vis et UV-Vis, colorimètre Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast | |
25 tubes | |
Thermoréacteur AQUAfast COD165 (n° de catalogue COD165) | |
COD |
Tubes à digestion AQUAfast COD 0-150 ppm, boîte de 25 | |
Tube à digestion | |
25 tubes à digestion dichromate/H2SO4 | |
0 à 150 mg/l d’O2 | |
Bichromate/H2SO4 |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid, mercury sulphate, disilver(I) sulphate, potassium dichromate