Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de réaction/digestion et réactifs liquides Orion™ AQUAfast™
Effectuez des tests colorimétriques, notamment du fluorure, de la DCO, de l’azote total et du phosphate total, à l’aide des réactifs liquides Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast, des tubes de digestion et de réaction.
54.80€ - 284.00€
Code produit | Marque | Description | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11742218
|
Thermo Scientific™
AC2009 |
Réactif liquide SPADNS fluorure AQUAfast, 50 tests | 0,05 à 2mg/L F |
142.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11757757
|
Thermo Scientific™
AC3001 |
pH , le rouge de phénol , Flacon compte-gouttes ; 5.9 à 8.2 | 6,5 à 8,4 pH |
54.80€
2 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15169192
|
Thermo Scientific™
AC4P54 |
Kit de réactifs au manganèse LR en poudre et liquides AQUAfast, 100 tests | Mn 0,01 à 0,7mg/L |
67.50€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15189192
|
Thermo Scientific™
ACD004 |
Tubes à digestion LR d'azote total AQUAfast, 50/boîte | 0,5 à 25mg/L N |
153.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15199192
|
Thermo Scientific™
ACD007 |
Tubes à digestion HR d’azote total AQUAfast, 50/boîte | 5 à 150mg/L N |
167.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15109202
|
Thermo Scientific™
ACD095 |
Tubes à digestion de phosphate (total) AQUAfast, 50/boîte | 0,02 à 1,1 mg/l de P |
176.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15119202
|
Thermo Scientific™
ACD095AH |
Tubes à digestion de phosphate (acide hydrolysable) AQUAfast, 50/boîte | 0,02 à 1,6 mg/l de P |
145.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15179192
|
Thermo Scientific™
ACR007 |
Tubes de réaction de nitrate AQUAfast, 50/boîte | 1 à 30mg/L N |
96.50€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15129192
|
Thermo Scientific™
ACR011 |
Tubes de réaction HR pour ammoniac AQUAfast, 50 tubes | 1 à 50mg/L N |
107.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15199182
|
Thermo Scientific™
ACR012 |
Tubes de réaction LR pour ammoniac AQUAfast, 50 tubes | 0,02 à 2,5mg/L N |
118.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15129202
|
Thermo Scientific™
ACR095 |
Tubes de réaction au phosphate (ortho) AQUAfast, 50/boîte | 0,06 à 5 mg/l de PO4 |
109.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11722188
|
Thermo Scientific™
CODH00 |
Tubes à digestion AQUAfast COD 0-1500 ppm, boîte de 25 | 0 à 1 500 mg/l d’O2 |
69.70€
25 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11742188
|
Thermo Scientific™
CODHP0 |
Tubes à digestion AQUAfast COD 0-15000 ppm, boîte de 25 | 0 à 15 000 mg/l d’O2 |
69.70€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11762188
|
Thermo Scientific™
CODL00 |
Tubes à digestion AQUAfast COD 0-150 ppm, boîte de 25 | 0 à 150 mg/l d’O2 |
69.70€
25 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15904012
|
Thermo Scientific™
CODH150 |
Tubes de digestion AQUAfast, gamme : 0 à 15 000 mg/l O2, gamme haute DCO | 0 à 15 000 mg/l d’O2 |
284.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914012
|
Thermo Scientific™
CODL150 |
Tubes à digestion AQUAfast COD 0-150 ppm, boîte de 150 | 0 à 150 mg/l d’O2 |
284.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924012
|
Thermo Scientific™
CODM150 |
Tubes à digestion AQUAfast COD 0-1500 ppm, boîte de 150 | 0 à 1 500 mg/l d’O2 |
284.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Utilisez les tubes de digestion Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast, les tubes de réaction et les réactifs liquides avec les colorimètres Orion™ AQUAfast et les spectrophotomètres visible et UV-visible Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate. Les tubes de digestion et de réaction contiennent la quantité précise de réactif. Ils sont fabriqués en verre optique spécial et ils s’adaptent au thermoréacteur Orion™ AQUAfast COD165. Les tubes de digestion mesurent la DCO, l’azote total et le phosphate total. Les tubes de réaction mesurent l’ammoniac, le nitrate et le phosphate. Les réactifs liquides se mélangent rapidement et facilement dans la solution et mesurent le fluorure (SPADN), l’hydrazine et le pH.
Les changements de taux de nutriments peuvent modifier l’équilibre fragile au sein des écosystèmes et contaminer l’eau potable. Les tubes à essai facilitent la détermination des concentrations d’espèces dans les échantillons.
Sécurité et traitement
- AQUAfast II SPADNS w/ Arsenite for Fluoride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid, sodium arsenite
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.