Learn More
Thermo Scientific™ Colorimètre Orion™ AQ3700 AQUAfast™
Le colorimètre Thermo Scientific™ Orion AQ3700 AQUAfast offre un large éventail de méthodes programmées pour satisfaire tous vos besoins en matière de tests.
31.80€ - 1620.00€
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15761617
|
Thermo Scientific™
AC3SR24 |
Bague d’étanchéité pour flacon de 24 mm |
31.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12708725
|
Thermo Scientific™
AQ3700 |
Colorimètre |
1620.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le colorimètre Thermo Scientific™ Orion AQ3700 AQUAfast offre un large éventail de méthodes programmées pour satisfaire tous vos besoins en matière de tests.
Le logiciel vous guide tout au long des procédures de tests, garantissant la conformité et l'uniformité des résultats de test importants recueillis.
Le colorimètre Orion AQ3700 mesure de nombreux paramètres nouveaux, notamment les nutriments, les désinfectants et de nombreux autres tests d'importance croissante dans la protection des personnes et de l'environnement.Avec les tests pour les nutriments Azote et Phosphore et d'autres tests de réaction, la détermination de la concentration des espèces présentes peut être très importante à l'ajustement des processus pour obtenir le bon équilibre. Le vaste choix de désinfectants proposés dans différents formats élargit notre offre à toute une variété d'industries.
Le grand affichage graphique avec instructions utilisateur détaillées, le compte à rebours automatique jusqu'à la mesure et de nombreuses autres fonctions garantissent l'uniformité des résultats même après chaque relève d'équipe. Pour les résultats les plus précis, utilisez seulement des réactifs Thermo Scientific Orion.
Langues sélectionnables - anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais (Brésil) et polonais - avec d'autres langues téléchargeables via connexion RJ 45.
AQ37004 piles AA alcalines
- Eaux usées
- Eau potable
- Surveillance des nutriments
- Tests environnementaux
- Agro-alimentaire
- Applications industrielles
Spécification
5°C à 40°C |
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.