Learn More
Thermo Scientific™ Colorimètre Orion™ AQ3700 AQUAfast™
Le colorimètre Thermo Scientific™ Orion AQ3700 AQUAfast offre un large éventail de méthodes programmées pour satisfaire tous vos besoins en matière de tests.
Marque:  Thermo Scientific™ AC3SR24
25.93 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Code produit. 15761617
  • 31.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Le colorimètre Thermo Scientific™ Orion AQ3700 AQUAfast offre un large éventail de méthodes programmées pour satisfaire tous vos besoins en matière de tests.
Le logiciel vous guide tout au long des procédures de tests, garantissant la conformité et l'uniformité des résultats de test importants recueillis.
Caractéristiques :
  • Large gamme de désinfectants dans différents formats pour élargir notre gamme à une variété d’industries
  • Grand écran graphique avec instructions étape par étape de l’utilisateur
  • Compte à rebours automatique pour la mesure
  • Des résultats constants, d’une équipe à l’autre
  • Langues sélectionnables - anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais (brésilien) et polonais, avec d’autres langues téléchargeables via la connexion RJ 45
Matériel nécessaire :
  • 4 piles AA
Recommandé dans les cas suivants :
  • Eaux usées
  • Eau potable
  • Surveillance des nutriments
  • Tests environnementaux
  • Aliments et boissons
  • Applications industrielles
Remarque : Pour les résultats les plus précis, utilisez seulement des réactifs Thermo Scientific Orion.
Spécification
Spécification
Bague d’étanchéité pour flacon de 24 mm
Colorimètre AQ3700
5°C à 40°C
Promotions
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.