Learn More
Thermo Scientific™ Colorimètre Orion™ AQ3700 AQUAfast™
Le colorimètre Thermo Scientific™ Orion AQ3700 AQUAfast offre un large éventail de méthodes programmées pour satisfaire tous vos besoins en matière de tests.
Marque: Thermo Scientific™ AQ3700
1354.97 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 5.89670kg
Description
Le colorimètre Thermo Scientific™ Orion AQ3700 AQUAfast offre un large éventail de méthodes programmées pour satisfaire tous vos besoins en matière de tests.
Le logiciel vous guide tout au long des procédures de tests, garantissant la conformité et l'uniformité des résultats de test importants recueillis.
Caractéristiques :
- Large gamme de désinfectants dans différents formats pour élargir notre gamme à une variété d’industries
- Grand affichage graphique avec instructions étape par étape de l’utilisateur
- Compte à rebours automatique pour la mesure
- Des résultats constants, d’une équipe à l’autre
- Langues sélectionnables - anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais (brésilien) et polonais, avec d’autres langues téléchargeables via la connexion RJ 45.
Matériel nécessaire :
- 4 piles AA
Recommandé dans les cas suivants :
- Eaux usées
- Eau potable
- Surveillance des nutriments
- Essai environnemental
- Aliments et boissons
- Applications industrielles
Spécification
2 % pleine échelle | |
FCC partie 15 ; CE | |
AA | |
Anglais, français, allemand, espagnol, italien | |
AQUAfast | |
430, 530, 560, 580, 610, 660 nm | |
Touches numériques, ON/OFF, flèche vers le haut, flèche vers le bas, Entrée, Minuterie, Zéro, Test, Étalonnage, Mode, Enregistrement, Majuscule, plus 3 touches de fonction | |
Poudre, pastille, liquide, tubes de réactif, tubes de digestion. Les tests de couleur, turbidité et solides totaux en suspension n’exigent pas de réactifs | |
10 mL | |
Jusqu’à 90 et 10 méthodes programmées définies par l’utilisateur |
oui | |
Tubes de digestion DCO ronds de 13 mm, 16 mm, 24 mm et 16 mm | |
Graphique | |
6 LED | |
Colorimètre | |
Port RJ45 interne | |
IRDA | |
±0,005 A | |
5°C à 40°C |
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.