Learn More
Thermo Scientific™ Électrode pH combinée Sure-Flow Orion™ 9165BNWP
L’électrode de pH combinée Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow 9165BNWP est une électrode de pH combinée avec corps en époxy pour une réponse rapide dans les échantillons difficiles et les sols.
Marque: Thermo Scientific™ 9165BNWP
251.60 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Électrode de pH combinée avec corps en époxy pour réponse rapide dans les échantillons difficiles et les sols.
electrode storage solution, 475ml, and 12 mm electrode storage bottle
Spécification
Électrode combinée de pH | |
Corps époxy | |
0°C à 100°C | |
pH Ag/AgCl | |
32°F à 212°F | |
120 mm | |
12 mm |
SureFlow | |
0 à 14 | |
Électrode pH combinée | |
0.02 | |
4,7 in | |
0,47 in |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.