Learn More
Cytiva Mini unité d’électrophorèse verticale SE260
Petit format et réfrigération efficace pour un criblage rapide des échantillons de protéines et acides nucléiques
Marque:  Cytiva SE260-10A-.75
Code produit. 13184008
Includes: Unité de base, 10 plaques en verre, 2 plaques d’oxyde d’aluminium entaillées, calque avec positionnement des puits, support de coulage pour deux gels SE 245, 2 peignes à 10 puits d’épaisseur 0,75 mm chacun et kit d’espaceurs d’épaisseur 0,75 mm
Description
Description
  • Pour deux gels en plaque
  • Premium, multi-options
  • Résolution supérieure utilisant un format de gel 10 x 10,5 cm
  • Utilisez deux gels à la fois dans une seule unité
  • Même conception compacte que le modèle SE250
  • Système réfrigérant efficace qui permet d’obtenir des couloirs de migration d’échantillon parallèles non croches (absence de “ smiling ”)
  • Espaceurs en T et pinces spécialement conçues avec ressorts intégrés : Assemblez rapidement et facilement des sandwichs de gels et des unités d’électrophorèse
  • Utilisez simultanément jusqu’à quatre gels à l’aide d’une variété de supports de coulage
  • Système de verrouillage du couvercle de sécurité : Empêche tout contact accidentel avec l’opérateur
  • Utilise une plaque de gel d’oxyde d’aluminium conductrice de chaleur et un échangeur de chaleur intégré
  • Nbre de gels : 1 à 2 gels
  • Intensité : < 500 mA
  • Puissance : < 12 W
  • Tension : 500 V
  • Conditionnement : 1
  • Idéal pour utiliser jusqu’à deux gels de seconde dimension grâce aux gels Immobiline DryStrip 7 cm
  • Pour la criblage rapide des protéines et acides nucléiques d’échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
CE
1 à 2
<12 W
Unité de base, 10 plaques en verre, 2 plaques d’oxyde d’aluminium entaillées, calque avec positionnement des puits, support de coulage pour deux gels SE 245, 2 peignes à 10 puits de 0,75 mm d’épaisseur chacun et kit d’espaceurs de 0,75 mm d’épaisseur
500 V
<500 mA
Nom du produit
Cytiva Mini unité d’électrophorèse verticale SE260 > Nbre de gels : 1 à 2 gels