Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH/température Eutech™ ECFC7352901B
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Marque: Thermo Scientific™ 01X218964
134.44 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
Mesure de l’acidité et de l’alcalinité d’un liquide, le pH est l’un des paramètres les plus couramment mesurés dans un large éventail de secteurs allant du traitement de l’eau et des eaux usées, à la production de produits chimiques, en passant par la recherche et la production agricoles, la surveillance de l’environnement, la recherche en chimie et sciences de la vie, la recherche en biochimie, la recherche pharmaceutique, la production de produits électroniques, la transformation des aliments et autres applications industrielles. Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire. Cette électrode de pH / température combinée 3-en-1 avec un corps en plastique est utilisée pour les mesures générales du pH. Disponible avec câble de 3 m.
Spécifications
Spécifications du produit : Description
- Paramètre : pH / température
- Gamme : pH de 1 à 13
- Plage de températures : 0 à 80°C
- Type de jonction liquide : Broche en PEHD poreuse
- Type de référence interne : Ag/AgCl
- Scellée/rechargeable : Étanches
- Jonction de référence : Simple
- Dimensions (arbre) : 90 x 12 mm
- Longueur de câble : 1 m
- Connecteur : Phono BNC & 2,5mm
- Description : Électrode combinée 3 en 1 pH / température avec corps en plastique, pour un usage général
- Utilisé avec : PH 5 / pH 6 / pH 5+ / pH 6+ / pH 11 / pH 110 / pH 510 / pH 700 / pH 1100 / pH 2100 / PH 2700 / Ion 6 / Ion 6+ / Ion 510 / Ion 700 / Ion 2700 / PC 2700
Specifications
Corps plastique à usage général “3-en-1” pH/température. Électrode combinée, 12 x 9 mm, connecteur BNC, câble 1 m (pour pH 5/6, ion 6, pH 11/11, pH 51 et pH 11/21) | |
Simple | |
0 à 13 | |
Électrode combinée de pH / température |
BNC | |
Plastique | |
0°C à 80°C |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.