Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded Tubes
GREENER_CHOICE
Stockez et suivez les échantillons en toute sécurité dans des tubes à trois codes avec opercule Thermo Scientific™ Matrix™. Les tubes sont dotés de codes-barres 2D permanents à contraste élevé sur le fond, ainsi que de codes-barres linéaires 1D présentant du texte lisible à l’œil nu sur le côté.
925.00€ - 1060.00€
Spécification
Type de produit Storage Tube (Open Top)
Autoclavable Non autoclavable
Gamme de produits Matrix™
Graduated Non
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Capacité (métrique) Stérilité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Stérilité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
17278820
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
3790-WP1D
1,4 mL Non stérile En vrac, 1 000/boîte
925.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 03-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17288820
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
3791-WP1D-BR
1,4 mL Non stérile 10 racks verrouillables de 96 tubes/boîte
1060.00€
480 pièces
Expédition estimée: 03-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17298820
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
3792-WP1D-BR
1400 μL Stérile 10 racks verrouillables de 96 tubes/boîte
1060.00€
480 pièces
Expédition estimée: 17-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Storage Tube (Open Top)
Non autoclavable
Matrix™
Non
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded Tubes