Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded Tubes
GREENER_CHOICE
Stockez et suivez les échantillons en toute sécurité dans des tubes à trois codes avec opercule Thermo Scientific™ Matrix™. Les tubes sont dotés de codes-barres 2D permanents à contraste élevé sur le fond, ainsi que de codes-barres linéaires 1D présentant du texte lisible à l’œil nu sur le côté.
Marque:  Thermo Scientific™ 3790-WP1D
797.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17278820
  • 925.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Securely store and track samples in Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded tubes. Tubes feature permanent, high contrast 2D barcodes on the bottom, plus 1D linear barcodes with human readable text on the side. Tubes are available in bulk packs or in barcoded latch racks. Barcoded latch racks feature a linear barcode, 2D barcode, and human readable rack identification on three sides of the rack. Use in combination with Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal and DurSeal capping systems and the Thermo Scientific™ VisionMate™family of barcode readers.
Suivi en toute sécurité
  • Un code-barres 2D unique est gravé au laser sur la base de chaque tube avec opercule en polypropylène pour identifier et suivre les échantillons en toute sécurité.
  • Les codes 2D non propriétaires peuvent être scannés en moins d’une seconde dans VisionMate High Speed pour un décodage rapide et un suivi des échantillons.
  • Les tubes sont dotés d’un code-barres linéaire 1D, lisibles à l’œil nu, ainsi que d’un code-barres 2D pour un suivi absolu des échantillons.
Conception robuste des racks de stockage
  • Les tubes de stockage avec opercule Matrix à code-barres 2D sont livrés au format 96 avec un encombrement propriétaire spécialement conçu, empilable et conforme à l’ANSI.
  • Les portoirs représentent un gain de place précieux dans votre congélateur, réfrigérateur, réserve de composés ou sur la paillasse.
  • La conception du portoir permet aux pipettes multicanaux d’accéder manuellement aux tubes 2D. Elle élimine le risque de contamination grâce à la conception de son couvercle qui n’entre pas en contact avec la paillasse.
  • Le couvercle du portoir peut être soulevé par robotique pour accéder aux tubes 2D avec des systèmes automatisés de manipulation de liquides et des applications à cadence élevée.
Contrôle qualité rigoureux
  • Tous les tubes de stockage à codes-barres 2D sont scannés afin d’en garantir la lisibilité.
  • Chaque code-barre est vérifié par comparaison avec une base de données complète de tous les codes 2D déjà attribués afin d’éviter les doublons sur toute la gamme des tubes de stockage à code-barres 2D Matrix.
  • Tous les tubes de stockage sont testés contre les fuites pour assurer l’intégrité et la sécurité de vos échantillons.
Solutions pour le suivi du stockage pour tout laboratoire
  • Les tubes sont disponibles avec une gamme d’options de fermeture étanche, y compris les gammes de bouchons robustes et pré-fendus DuraSeals™ et SepraSeals afin de répondre à vos exigences particulières de stockage.
  • Des options personnalisées de codage 2D sont disponibles pour répondre aux besoins des bases de données ou de suivi de votre laboratoire.
  • Les tubes de stockage 2D sont compatibles avec les portoirs pour congélateur Thermo Scientific qui permettent l’utilisation optimale de l’espace de stockage.
Recommandé pour :
  • Prélèvement individuel des échantillons ; identification instantanée des échantillons
  • Identification sécurisée des échantillons archivés
  • Suivi sécurisé des échantillons
  • Stockage des échantillons
  • Suivi des échantillons
Informations sur le recyclage
Les tubes à matrice, les racks de tubes et les couvercles sont fabriqués en copolymère de polypropylène et sont recyclables dans les communautés où le polypropylène est recyclé. Ne recyclez que les composants propres et secs qui ont été décontaminés de matières dangereuses ou de résidus. Les loquets de rack en nylon orange doivent être retirés de la base du rack de tubes et éliminés avant de recycler la base du rack. Conseil : les loquets orange peuvent être retirés relativement facilement avec une pince.
Les tubes Matrix sont livrés dans des cartons de papier graphiques.  Veuillez recycler les cartons de papier et les inserts de produits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Incolore
Tubes avec opercule et code-barres 2D, avec étiquette blanche et code-barres linéaire
1,4 mL
Polypropylène
Matrix™
Non
Oui
Storage Tube (Open Top)
Non autoclavable
Fond en V
Code-barres pour tube : Datamatrix 12 x 12 non exclusif avec correction d’erreurs intégrée ECC200 et code EAN 128 linéaire
Non stérile
960 tubes en vrac