Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded Tubes
Description
Securely store and track samples in Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded tubes. Tubes feature permanent, high contrast 2D barcodes on the bottom, plus 1D linear barcodes with human readable text on the side. Tubes are available in bulk packs or in barcoded latch racks. Barcoded latch racks feature a linear barcode, 2D barcode, and human readable rack identification on three sides of the rack. Use in combination with Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal and DurSeal capping systems and the Thermo Scientific™ VisionMate™family of barcode readers.
Suivi en toute sécurité
- Chaque tube avec opercule en PP possède un code-barres 2D unique gravé au laser sur la base, ainsi qu’une étiquette blanche avec code-barres linéaire 1D et du texte lisible à l’œil nu sur le côté
- Les codes-barres 2D résistent au DMSO 100 %, ce qui est idéal pour le traitement et le stockage des composés
- Les codes-barres 2D et les codes-barres linéaires 1D non exclusifs peuvent être scannés avec la gamme de lecteurs de codes-barres Thermo Scientific VisionMate
Format de stockage optimisé
- Les racks verrouillables au format conforme à la norme ANSI maximisent l’espace de stockage et sont compatibles avec les pipettes manuelles multicanaux ou les équipements de manipulation de liquides automatisés
- Les portoirs verrouillables à codes-barres comprennent des codes-barres 1D et 2D, ainsi que du texte lisible à l’œil nu sur trois côtés pour fournir une traçabilité supplémentaire
- Le couvercle du portoir verrouillable peut être soulevé par robotique pour accéder aux tubes 2D avec des systèmes automatisés de manipulation de liquides et des applications à cadence élevée
Contrôle qualité rigoureux
- Tous les tubes de stockage à codes-barres 2D sont scannés afin d’en garantir la lisibilité
- Chaque code-barres mis en correspondance avec une base de données complète de tous les codes 2D déjà attribués afin d’éviter les doublons sur toute la gamme des tubes de stockage à code-barres 2D Matrix
Solutions pour le suivi du stockage pour tout laboratoire
- Des options personnalisées de codage 2D sont disponibles pour répondre aux besoins des bases de données ou de suivi de votre laboratoire
- Les tubes sont disponibles avec une gamme d’options de scellage, notamment les bouchons Thermo Scientific SepraSeal et DuraSeal
- Les bouchons SepraSeal sont disponibles dans une gamme d’options de couleurs pour la classification visuelle des échantillons
- Les bouchons SepraSeal pré-fendus permettent un accès répété aux échantillons dans l’automatisation
Recommandé dans les cas suivants :
Recherche pharmaceutique, stockage de composés, transport sécurisé des échantillons, récupération individuelle des échantillons, identification instantanée des échantillons, suivi sécurisé des échantillons archivés
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| Type de produit | Storage Tube (Open Top) |
| Description | Tubes avec opercules à code-barres 2D dans des portoirs verrouillables à codes-barres |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1,4 mL |
| Forme du fond | Fond en V |
| Matériau | Polypropylène |
| Conditionnement | 10 racks verrouillables de 96 tubes/boîte |
| Code-barres | Code-barres pour tube : Datamatrix 12x12 non exclusif avec correction d’erreurs ECC200 intégrée ; code-barres de portoir : Datamatrix 2D ; Code EAN 128 linéaire ; Lisible à l’œil nu |
| Gamme de produits | Matrix |
| Afficher plus |