missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vitlab™ Opaque Volumetric Flask with Colored Screw Cap
Prepare chemical solutions with precision. Vitlab™ Opaque Volumetric Flasks with Colored Screw Cap are ideal for preparing and running chemical solutions in the laboratory. Flasks are UV-absorbing and able to store light-sensitive substances.
67.00€ - 90.45€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10268264
|
Vitlab™
672040 |
50 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10657645
|
Vitlab™
674040 |
250 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- UV-absobring yet highly transparentr
- Thermal stress up to 121 °C does not permanently exceed the tolerance limit
- To preserve markings, cleaning at no higher than 60 °C is recommended
Spécification
PMP | |
121°C |