Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Type IIR Medical Mask with Ties
The construction of this mask offers a high level of breathability without jeopardizing filter efficiency.
5.30€ - 6.00€
Spécification
Fastening Type | Attaches |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Dimensions (L x l) | 175 x 95 mm |
Modèle | Plissée |
Certifications / conformité (Europe) | (UE) 2017/745, ISO 13485, EN 14683, EN ISO 14971 |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17760189
|
Kolmi Hopen™
M31101-30 |
Bleu |
5.30€
40 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17780189
|
Kolmi Hopen™
M31301-30 |
Jaune |
5.30€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17770189
|
Kolmi Hopen™
M31201-30 |
Vert |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Very high breathability and comfort
- Layers (interior to exterior): spunbond polypropylene, meltblown polypropylene, spunbond polypropylene
- Manufactured in ISO 8 clean room (particle and microbiological control)
- Type IIR splash protection in accordance with ISO standard 22609:2004
Spécification
Attaches | |
175 x 95 mm | |
(UE) 2017/745, ISO 13485, EN 14683, EN ISO 14971 | |
≥ 98% |
Polypropylène | |
Plissée | |
Oui | |
Médical |