Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Type IIR Medical Mask with Ties
The construction of this mask offers a high level of breathability without jeopardizing filter efficiency.
Marque:  Kolmi Hopen™ M31101-30
5.04 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 1.52000kg
Code produit. 17760189
  • 5.30€ / 40 pièces
Expédition estimée: 13-08-2024
Description
  • Très grande respirabilité et confort
  • Couches (intérieures à extérieures) : polypropylène filé-lié, PP fondu-soufflé, polypropylène filé-lié
  • Produit dans une salle blanche ISO 8 (contrôle des particules et microbiologique)
  • Protection contre les éclaboussures Type IIR conformément à la norme ISO 22609:2004
Spécification
Spécification
Bleu
Polypropylène
Plissée
Oui
Médical
Attaches
175 x 95 mm
(UE) 2017/745, ISO 13485, EN 14683, EN ISO 14971
≥ 98%
40 Paquets