Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Type IIR Medical Mask with Ties
The construction of this mask offers a high level of breathability without jeopardizing filter efficiency.
Marque: Kolmi Hopen™ M31301-30
Informations supplémentaires : Poids : 1.52000kg
Description
- Très grande respirabilité et confort
- Couches (intérieures à extérieures) : polypropylène filé-lié, PP fondu-soufflé, polypropylène filé-lié
- Produit dans une salle blanche ISO 8 (contrôle des particules et microbiologique)
- Protection contre les éclaboussures Type IIR conformément à la norme ISO 22609:2004
Spécification
Jaune | |
Polypropylène | |
Plissée | |
Oui | |
Médical |
Attaches | |
175 x 95 mm | |
(UE) 2017/745, ISO 13485, EN 14683, EN ISO 14971 | |
≥ 98% |