Learn More
ONO-7300243, MedChemExpress
MedChemExpress ONO-7300243 is a novel, potent lysophosphatidic acid receptor 1 (LPA1) antagonist with IC50 of 0.16 μM.
145.80€ - 930.15€
Spécification
CAS | 638132-34-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C28H31NO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 461.55 |
Pourcentage de pureté | 98.14% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16475937
|
Medchem Express
HY-100882 |
5 mg |
145.80€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16463208
|
Medchem Express
HY-100882 |
10 mg |
238.95€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16459756
|
Medchem Express
HY-100882 |
50 mg |
930.15€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16442676
|
Medchem Express
HY-100882 |
25 mg |
531.90€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ONO-7300243 is a novel, potent lysophosphatidic acid receptor 1 (LPA1) antagonist with IC50 of 0.16 μM.Spécification
638132-34-0 | |
C28H31NO5 | |
461.55 | |
98.14% |
Sécurité et traitement
H302∣H315∣H319∣H335
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only