Learn More
ONO-7300243, MedChemExpress
MedChemExpress ONO-7300243 is a novel, potent lysophosphatidic acid receptor 1 (LPA1) antagonist with IC50 of 0.16 μM.
Marque:  Medchem Express HY-100882
Encompass_Preferred
Code produit. 16459756
  • 739.80€ / 50mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ONO-7300243 is a novel, potent lysophosphatidic acid receptor 1 (LPA1) antagonist with IC50 of 0.16 μM.
Spécification
Spécification
ONO-7300243
White
C28H31NO5
DMSO : 100 mg/mL (216.66 mM; Need ultrasonic)
461.55
98.14%
Solid
638132-34-0
Research
50 mg
O=C(O)CC1=CC=C(CN(C(C2=CC(OC)=C(C)C(OC)=C2)=O)CCCC3=CC=CC=C3)C=C1
461.55
Research
COVID-19-immunoregulation
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.