Learn More
Memmert™ Bains d’huile ONE™
Protège le laboratoire et les échantillons, même à des températures élevées. Les bains d’huile ONE™ Memmert™ offrent diverses protections thermiques grâce à l’acier inoxydable résistant à la corrosion et à des composants électroniques précis.
Marque: Memmert™ ONE7
Description
Une gamme de racks de tubes à essai, paniers et autres accessoires est disponible. Veuillez contacter le service client.- Contrôleur à microprocesseur PID compatible Fuzzy
- Affichage numérique
- 2 x capteurs PT100
- Dispositif d’étalonnage sur le contrôleur
- Alarme sonore et visuelle
- Protection contre la surchauffe
Spécification
Contrôleur à microprocesseur PID à logique floue | |
CE, VDE, GS | |
Pour l'exploitation minière, les aliments et les boissons, le contrôle de la température | |
ONE 7 | |
±0,1°C | |
240 mm | |
210 mm | |
140 mm | |
14 kg | |
230 V | |
50/60 Hz |
7 L | |
Digital LED | |
Acier inoxydable | |
200°C | |
468 mm | |
356 mm | |
238 mm | |
240 mm | |
11 kg | |
1,2 W |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Accessoires et services
-
Memmert™ Bains d’huile à circulation naturelle avec excelle... Flat Stainless steel cover with 1 openin... Code produit: 10731024 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
-
Memmert™ Étagère réversible pour bain-marie GRILLE DE FOND BAIN 7Lgrille de fond Code produit: 12048461
46.95€ / 1 pièce -
Memmert™ Couvercles à pignons spéciaux pour dispositifs d... Stainless steel gable cover, for ONE7 Code produit: 16324057 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
-
Memmert™ pour ONE7 Test tube rack, 56 (7x8) holes dia. 18mm... Code produit: 16334057 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
-
Memmert™ Rack avec dispositif d’agitation pour ONE7 Test tube rack, 24 (3x8) holes dia. 18mm... Code produit: 16344057 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
-
Memmert Factory calibration certificate +160°C for ONE7 Factory calibration certificate +160°C f... Code produit: 16354057 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
-
Memmert™ Étagère réversible pour bain-marie pour ONE7 Shelf reversible for 2 heights (30 or 60... Code produit: 16374057 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés