Learn More
Köttermann Armoire de stockage haute à une porte
Cette armoire de stockage haute à une porte comporte une seule porte pour protéger l’équipement et les ustensiles stockés.
sur devis
Spécification
Réglable | Non |
---|---|
Type de hotte | Stockage en hauteur |
Type de porte | À charnières |
Finition | Revêtement époxy |
À utiliser avec (application) | Stockage |
Code produit | Marque | Côté charnière | Nbre d’étagères | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Côté charnière | Nbre d’étagères | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17302089
|
Köttermann
301-00039 |
Gauche | 4 | 366 x 600 x 1920 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
17322089
|
Köttermann
301-00045 |
À droite | 4 | 366 x 600 x 1920 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
17352089
|
Köttermann
301-00064 |
À droite | 4 | 516 x 600 x 1920 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
17312089
|
Köttermann
301-00043 |
À droite | 3 | 366 x 600 x 1920 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Description
- Un design haut et fin qui permet d’augmenter le stockage avec un faible encombrement.
- La porte unique protège les articles stockés
Spécification
Non | |
À charnières | |
Stockage | |
1 | |
Aucun | |
Blanc |
Stockage en hauteur | |
Revêtement époxy | |
Oui | |
Aucun | |
Non | |
Acier |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Köttermann Armoire de stockage haute à une porte