Learn More
Köttermann Armoire de stockage haute à une porte
Cette armoire de stockage haute à une porte comporte une seule porte pour protéger l’équipement et les ustensiles stockés.
Marque: Köttermann 301-00039
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Un design haut et fin qui permet d’augmenter le stockage avec un faible encombrement.
- La porte unique protège les articles stockés
Spécification
Blanc | |
Stockage en hauteur | |
À charnières | |
Stockage | |
Oui | |
Aucun | |
Aucun | |
Non |
Non | |
366 x 600 x 1920 mm | |
Revêtement époxy | |
Gauche | |
1 | |
4 | |
61,9 kg | |
Acier |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Köttermann Armoire de stockage haute à une porte > Armoire haute à une porte ; nombre de tiroirs :Aucun ; nombre d’étagères :Aucune ; dimensions (P x L x H) :500 x 600 x 590 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu