Learn More
Köttermann Armoire de stockage haute à une porte
Cette armoire de stockage haute à une porte comporte une seule porte pour protéger l’équipement et les ustensiles stockés.
Marque:  Köttermann 301-00043
Code produit. 17312089
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Un design haut et fin qui permet d’augmenter le stockage avec un faible encombrement.
  • La porte unique protège les articles stockés
Spécification
Spécification
Blanc
Stockage en hauteur
À charnières
Stockage
Oui
Aucun
Aucun
Non
Non
366 x 600 x 1920 mm
Revêtement époxy
À droite
1
3
60,3 kg
Acier
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Köttermann Armoire de stockage haute à une porte > Armoire haute à une porte ; nombre de tiroirs :3 ; Nombre d’étagères :Aucune ; dimensions (P x L x H) :516 x 600 x 590 mm