Learn More
Diba Colonnes de chromatographie Omnifit™ EZ SolventPlus™ avec un embout fixe et un embout réglable
Les colonnes de chromatographie OMNIFIT™ EZ SolventPlus™ avec un embout fixe et un embout réglable sont dotées de PTFE, de verre borosilicaté et de matériaux mouillés Chemraz™ pour une résistance chimique exceptionnelle
sur devis - 1235.53€
Spécification
Type | Liquid Chromatography Column |
---|---|
Gamme de température (métrique) | 4 to 40°C |
Porosité | 10 and 30 μm |
Matériau | Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™ |
Température max. | 40°C |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Capacité de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Capacité de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15805444
|
Diba
006EZS-10-15-AF |
150 mm | 10 mm | 3.1 to 9.4 mL |
1109.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15805474
|
Diba
006EZS-15-50-AF |
500 mm | 15 mm | 68.9 to 83.1 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15805504
|
Diba
006EZS-35-40-AF |
400 mm | 35 mm | 279.0 to 356.0 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15815434
|
Diba
006EZS-06-33-AF |
330 mm | 6,6 mm | 7.5 to 10.3 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15815464
|
Diba
006EZS-15-25-AF |
250 mm | 15 mm | 24.7 to 38.9 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15815494
|
Diba
006EZS-35-15-AF |
150 mm | 35 mm | 38.5 to 115.5 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15825424
|
Diba
006EZS-06-10-AF |
100 mm | 6,6 mm | 0.1 to 2.4 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15825454
|
Diba
006EZS-10-50-AF |
500 mm | 10 mm | 30.6 to 36.9 mL |
1235.53€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15825484
|
Diba
006EZS-25-33-AF |
330 mm | 25 mm | 108.0 to 147.3 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15825514
|
Diba
006EZS-50-50-AF |
500 mm | 50 mm | 781.2 to 941.4 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15835444
|
Diba
006EZS-10-25-AF |
250 mm | 10 mm | 11.0 to 17.3 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15835474
|
Diba
006EZS-25-10-AF |
100 mm | 25 mm | 1.2 to 34.4 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15835504
|
Diba
006EZS-50-25-AF |
250 mm | 50 mm | 280.4 to 440.7 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15845434
|
Diba
006EZS-06-40-AF |
400 mm | 6,6 mm | 9.9 to 12.7 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15845464
|
Diba
006EZS-15-33-AF |
330 mm | 15 mm | 38.9 to 53.0 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15845494
|
Diba
006EZS-35-25-AF |
250 mm | 35 mm | 134.7 to 211.7 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15865444
|
Diba
006EZS-10-33-AF |
330 mm | 10 mm | 17.3 to 23.6 mL |
1177.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15865474
|
Diba
006EZS-25-15-AF |
150 mm | 25 mm | 19.6 to 58.9 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15865504
|
Diba
006EZS-50-33-AF |
330 mm | 50 mm | 440.7 to 600.9 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15875434
|
Diba
006EZS-10-10-AF |
100 mm | 10 mm | 0.2 to 5.5 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15875464
|
Diba
006EZS-15-40-AF |
400 mm | 15 mm | 51.2 to 65.4 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15875494
|
Diba
006EZS-35-33-AF |
330 mm | 35 mm | 211.7 to 288.6 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15885424
|
Diba
006EZS-06-25-AF |
250 mm | 6,6 mm | 4.8 to 7.5 mL |
1018.28€
1 pièce |
|
|||
15885454
|
Diba
006EZS-15-15-AF |
150 mm | 15 mm | 7.1 to 21.2 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15885484
|
Diba
006EZS-25-50-AF |
500 mm | 25 mm | 191.4 to 230.7 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15855424
|
Diba
006EZS-06-15-AF |
150 mm | 6,6 mm | 1.4 to 4.1 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15855454
|
Diba
006EZS-15-10-AF |
100 mm | 15 mm | 0.4 to 12.4 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15855484
|
Diba
006EZS-25-40-AF |
400 mm | 25 mm | 142.4 to 181.6 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15895414
|
Diba
006EZS-06-05-AF |
50 mm | 6,6 mm | 0.1 to 0.7 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15895444
|
Diba
006EZS-10-40-AF |
400 mm | 10 mm | 22.8 to 29.1 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15895474
|
Diba
006EZS-25-25-AF |
250 mm | 25 mm | 68.7 to 108.0 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15895504
|
Diba
006EZS-50-40-AF |
400 mm | 50 mm | 580.9 to 741.1 mL |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Description
Les filetages de colonne PEEK™ offrent une durabilité exceptionnelle
L’embout réglable ergonomique permet un réglage rapide et facile de la hauteur
Le placement de frittés supérieur ajoute un support de lit et une distribution uniforme du flux d’échantillons
Les colonnes réutilisables vous permettent de les remplir avec vos propres milieux spécifiques à votre application
Spécification
Liquid Chromatography Column | |
10 and 30 μm | |
40°C |
4 to 40°C | |
Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™ | |
Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF ETFE fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits) and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting. |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.