Learn More
Diba Colonnes de chromatographie Omnifit™ EZ SolventPlus™ avec un embout fixe et un embout réglable
Les colonnes de chromatographie OMNIFIT™ EZ SolventPlus™ avec un embout fixe et un embout réglable sont dotées de PTFE, de verre borosilicaté et de matériaux mouillés Chemraz™ pour une résistance chimique exceptionnelle
Marque: Diba 006EZS-15-10-AF
Includes: Ensemble de deux tubulures en PTFE (0,5 m et 2 ml) 1/16 po DE avec raccord ETFE UNF 1/4-28 à une extrémité, un kit de plaques frittées (contient deux plaques frittées 10 μm en PE, 10 μm en PTFE, 30 μm en PTFE) et un raccord de port conique Click-N-Seal® PEEK 10-32.
Description
Les filetages de colonne PEEK™ offrent une durabilité exceptionnelle
L’embout réglable ergonomique permet un réglage rapide et facile de la hauteur
Le placement de frittés supérieur ajoute un support de lit et une distribution uniforme du flux d’échantillons
Les colonnes réutilisables vous permettent de les remplir avec vos propres milieux spécifiques à votre application
Spécification
4 to 40°C | |
Liquid Chromatography Column | |
10 and 30 μm | |
100 mm | |
40°C |
15 mm | |
300 psi | |
0.4 to 12.4 mL | |
Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™ | |
Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF ETFE fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits) and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting. |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.