Learn More
Nitritex™ Gants en polychloroprène Omega Neotech XP™
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
2XL
Description
- Longueur supplémentaire (300 mm/12 po) pour une meilleure protection de l’avant-bras
- Le polychloropène offre une protection chimique et une sensibilité exceptionnelles
- La manchette perlée facilite l’enfilage et la stabilité du bras
- Doigts texturés pour une meilleure préhension
- Sans poudre et sans latex pour éviter les allergies au latex de type I.
- Conditionnement dans une boîte distributrice de 50 gants facile d’accès
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme aux exigences de la norme européenne en matière de gants EN 420:2003 et EN 374 (parties 1, 2 et 3:2003) |
Classification | Dispositif médical de classe I et EPI de catégorie 3 |
Couleur | Vert |
Jetable | Oui |
Finition externe | Entièrement texturés |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | Polychloroprène |
Poudré | Poudré |
Dimensions | L |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitritex™ Gants en polychloroprène Omega Neotech XP™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu