Learn More
Euro Protection™ Chaussures de sécurité Okenite
Les chaussures de sécurité Okenite Euro Protection™ sont respirantes, faciles à mettre et à enlever. Elles conviennent à l'utilisation dans l'industrie alimentaire et sont dotées d'un embout de protection composite.
Marque: Euro Protection™ 9OKEL43
Description
- Conviennent à l'utilisation dans l'industrie alimentaire
- Facile à mettre et à enlever
- Revêtement de protection
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable
- Dessus en microfibre
- Doublure en maille respirante 3D
- Semelle intérieure amovible, textile et en mousse
- Embout de sécurité en composite
- Semelle intermédiaire injectée en polyuréthane
- Semelle extérieure en polyuréthane
Spécification
Blanc, Gris | |
Arrondi | |
Microfibre | |
Semelle intérieure amovible en textile et en mousse, semelle intermédiaire injectée en polyuréthane, semelle extérieure en polyuréthane. | |
Coupe basse | |
427 G par chaussure en taille 8 | |
Chaussure de sécurité |
Conviennent à l’industrie alimentaire | |
Doublure en maille respirante 3D | |
43 | |
Polyuréthane | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 |