Learn More
Waters Corporation Oasis WCX Online Column
The Oasis WCX on-line column is designed for rugged, reproducible, and ultra-fast on-line SPE.
817.50€
Spécification
Granulométrie | 30 μm |
---|---|
Type | Colonne d’extraction en phase solide |
“End-capped” | No |
Forme des particules | Sphérique |
Porosité | 80 Å |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13260330
![]() |
Waters Corporation
186002505 |
2.1 mm |
817.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13270330
![]() |
Waters Corporation
186002507 |
3.9 mm |
817.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- This cartridge column contains the Oasis WCX sorbent, which is a polymeric reversed-phase, weak ion exchange mixed-mode sorbent that has been optimized for fast, simple, and highly selective sample preparation of strong basic compounds and quaternary amines.
- This on-line column is designed to be used with the appropriate Waters narrow-bore analytical column, such as XSelect, XBridge, SunFire, Atlantis, XTerra, or Symmetry.
- The column features traditional HPLC column fittings and hardware.
Spécification
30 μm | |
No | |
80 Å | |
20 mm |
Colonne d’extraction en phase solide | |
Sphérique | |
1/Ea. |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.