Learn More
Waters Corporation Oasis WCX Online Column
Code produit. 13260330
Encompass
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2,1 mm
3,9 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13260330
Marque: Waters Corporation 186002505
The Oasis WCX on-line column is designed for rugged, reproducible, and ultra-fast on-line SPE.
  • This cartridge column contains the Oasis WCX sorbent, which is a polymeric reversed-phase, weak ion exchange mixed-mode sorbent that has been optimized for fast, simple, and highly selective sample preparation of strong basic compounds and quaternary amines.
  • This on-line column is designed to be used with the appropriate Waters narrow-bore analytical column, such as XSelect, XBridge, SunFire, Atlantis, XTerra, or Symmetry.
  • The column features traditional HPLC column fittings and hardware.
Spécification
Granulométrie 30 μm
Type Colonne d’extraction en phase solide
“End-capped” No
Forme des particules Sphérique
Porosité 80 Å
Quantité 1/Ea.
Longueur (métrique) 20 mm
Diamètre (métrique) interne 2,1 mm
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.