Learn More
Waters Corporation Oasis WAX Online Column
The Oasis WAX on-line column is designed for rugged, reproducible, and ultra-fast on-line SPE.
817.50€
Spécification
Granulométrie | 30 μm |
---|---|
Type | Colonne d’extraction en phase solide |
“End-capped” | No |
Forme des particules | Sphérique |
Porosité | 80 Å |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13280330
![]() |
Waters Corporation
186002508 |
2.1 mm |
817.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13290330
![]() |
Waters Corporation
186002509 |
3.9 mm |
817.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- This column contains the Oasis WAX sorbent, which is a polymeric reversed-phase, weak anion exchange mixed-mode sorbent that has been optimized for fast, simple, and highly selective sample preparation of strong acidic compounds.
- This on-line column is designed to be used with the appropriate Waters narrow-bore analytical column, such as XSelect, XBridge, SunFire, Atlantis, XTerra, or Symmetry.
- The column features traditional HPLC column fittings and hardware.
Spécification
30 μm | |
No | |
80 Å | |
20 mm |
Colonne d’extraction en phase solide | |
Sphérique | |
1/Ea. |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.