Learn More
Waters Corporation Oasis WAX Online Column
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2,1 mm
3,9 mm
Description
- This column contains the Oasis WAX sorbent, which is a polymeric reversed-phase, weak anion exchange mixed-mode sorbent that has been optimized for fast, simple, and highly selective sample preparation of strong acidic compounds.
- This on-line column is designed to be used with the appropriate Waters narrow-bore analytical column, such as XSelect, XBridge, SunFire, Atlantis, XTerra, or Symmetry.
- The column features traditional HPLC column fittings and hardware.
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 30 μm |
| Type | Colonne d’extraction en phase solide |
| “End-capped” | No |
| Forme des particules | Sphérique |
| Porosité | 80 Å |
| Quantité | 1/Ea. |
| Longueur (métrique) | 20 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 2,1 mm |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.