Learn More
O(1),O(3)-Bis(carboxyméthyl)-O(2),O(4)-diméthyl-p-tert-butylcalix[4]arène, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11419476
O(1),O(3)-Bis(carboxyméthyl)-O(2),O(4)-diméthyl-p-tert-butylcalix[4]arène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11419476
0.5 g
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.5 g
Code produit. 11419476
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19192.02
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136157-98-7
Formule moléculaire C50H64O8
Poids moléculaire (g/mol) 793.054
Numéro MDL MFCD00798565
Clé InChI GRSQCGICFHAMOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o 1 ,o 3-bis carboxymethyl-o 2 ,o 4-dimethyl-p-tert-butylcalix 4 arene, o 1 ,o 3-bis carboxymethyl-o 2 ,o 4-dimethyl-p-t-butylcalix 4 areneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 15243456
SMILES CC(C)(C)C1=CC2=C(C(=C1)CC3=CC(=CC(=C3OCC(=O)O)CC4=CC(=CC(=C4OC)CC5=C(C(=CC(=C5)C(C)(C)C)C2)OCC(=O)O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)OCAfficher plusAfficher moins
Spécification
Nom chimique ou matériau O(1),O(3)-Bis(carboxymethyl)-O(2),O(4)-dimethyl-p-tert-butylcalix[4]arene
Point de fusion 250°C to 252°C
Quantité 0.5 g
Poids de la formule 793.06
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotC6118A Type de certificatCertificat d’analyse Date01/01/2024 Catalog NumberA19192.77,A19192.02
Nom du produit
O(1),O(3)-Bis(carboxyméthyl)-O(2),O(4)-diméthyl-p-tert-butylcalix[4]arène, Thermo Scientific Chemicals >