Learn More
Acide phénoxyacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10002190
Acide phénoxyacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10002190
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Code produit. 10002190
Marque: Thermo Scientific Acros 169870050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-59-8
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00004296
Clé InChI LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenoxyacetic acid, phenoxyethanoic acid, acetic acid, phenoxy, glycolic acid phenyl ether, phenoxy acetic acid, glycol acid phenyl ether, o-phenylglycolic acid, phenoxyacetate, glycollic acid phenyl ether, acide phenoxyacetique
CID PubChem 19188
ChEBI CHEBI:8075
Nom IUPAC 2-Acide phénoxyacétique
SMILES OC(=O)COC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Phenoxyacetic acid
Point de fusion 98.0°C to 101.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 285.0°C
Point d’éclair 165°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Acid)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5OCH2CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 06,161
Fieser 09,361
Merck Index 15,7366
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in ether, alcohol and carbon disulfide
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre granulaire, granulés ou prills
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0431003 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/12/2023 Catalog Number169875000,169870050,169871000,169870025
Numéro de lotA0421285 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/02/2023 Catalog Number169875000,169870050,169871000,169870025
Numéro de lotA0395374 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number
Numéro de lotA0389131 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number169875000,169870050,169871000,169870025
Numéro de lotA0445943 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/09/2022 Catalog Number169875000,169870050,169871000,169870025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenoxyacetic acid
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Acide phénoxyacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt