Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Nunclon™ Sphera™
Flacons dotés dʼune grande surface de culture cellulaire et permettant dʼobtenir des performances démontrées qui font avancer la recherche sur les cellules souches et sur la culture cellulaire.
Marque: Thermo Scientific™ 174951
323.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Grâce à la surface d’attache cellulaire très basse, les flacons Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ favorisent systématiquement la culture des sphéroïdes et des organoïdes 3 D, vous aidant à la formation de sphéroïdes cancéreux et à la différenciation des cellules-souches pour la modélisation des maladies et la sélection de médicaments.
Principales qualités de la surface de culture Nunclon Sphera :
Optimise la formation de sphéroïdes
- Permettent aux cellules en suspension de se développer avec une adhérence quasi nulle
- Compatible avec de nombreux types de cellules différents et capacité à générer des sphéroïdes
- Permet une croissance cellulaire cohérente et reproductible
Fait croître des cellules cancéreuses en 3 dimensions
- Minimise la variabilité et supporte la formation régulière de sphéroïdes de concert simulant les structures en 3D de la croissance tumorale, ce qui offre un meilleur modèle pour examiner la progression des cellules tumorales et l’efficacité des agents anticancéreux in vitro
Promotion de la formation de corps embryoïdes (EB)
- Offrent une qualité supérieure pour la formation de corps embryoïdes de cellules souches pluripotentes, avec une différenciation spontanée minimale
- Les cellules résultantes sont capables de se différencier en trois couches germinales
Spécification
CE | |
18 | |
Poly-D-Lysine | |
Plat | |
25 cm² |
Style : Culture Nephelo | |
6 | |
Stérile | |
Bouchon à vis |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Durée de conservation
- 4 ans