Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Nunclon™ Sphera™
Flacons dotés dʼune grande surface de culture cellulaire et permettant dʼobtenir des performances démontrées qui font avancer la recherche sur les cellules souches et sur la culture cellulaire.
465.00€ - 1085.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE |
---|---|
Revêtement de surface | Poly-D-Lysine |
Stérilité | Stérile |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Surface de culture | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Surface de culture | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15217915
![]() |
Thermo Scientific™
174951 |
25 cm² |
465.00€
Pack de 18 |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15227915
|
Thermo Scientific™
174952 |
75 cm2 |
1085.00€
Pack de 24 |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Grâce à la surface d’attache cellulaire très basse, les flacons Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ favorisent systématiquement la culture des sphéroïdes et des organoïdes 3 D, vous aidant à la formation de sphéroïdes cancéreux et à la différenciation des cellules-souches pour la modélisation des maladies et la sélection de médicaments.
Performances optimisées pour la culture cellulaire en 3D
- Permettent aux cellules en suspension de se développer avec une adhérence quasi nulle
- Compatibles avec de nombreux types de cellules différents pour générer des sphéroïdes
- Favorise la formation homogène de sphéroïdes de cancer qui simulent les structures en 3D de la croissance tumorale
- Offrent une qualité supérieure pour la formation de corps embryoïdes de cellules souches pluripotentes, avec une différenciation spontanée minimale
- Efficacité prouvée dans la prise en charge à long terme de la culture d’organoïdes
Certifications/Conformité
- Aucun composant d’origine animale
- Apyrogènes : Testée pour les endotoxines (0,5 EU/ml)
- Biologiquement inertes : réactivité biologique USP de classe VI
- Haut niveau de stérilité : SAL 10-6, stérilisation au gaz, oxyde d’éthylène
- Durée de conservation : 4 ans à compter de la date de fabrication
Spécification
CE | |
Poly-D-Lysine | |
Stérile | |
Bouchon à vis |
Durée de conservation
- 4 ans