Learn More
Bibby Scientific™ Chauffe-ballon électrique chauffant
Marque:  Bibby Scientific™ 36104-65
Code produit. 11708422
  • 330.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
250 ml
Forme en V
450°C
EMV0250/CEX1
Chauffe-ballon électrique chauffant
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Bibby Scientific™ Chauffe-ballon électrique chauffant > Capacité : 250 ml