Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes Nunclon™ Sphera™
Flacons dotés dʼune grande surface de culture cellulaire et permettant dʼobtenir des performances démontrées qui font avancer la recherche sur les cellules souches et sur la culture cellulaire.
220.00€ - 405.00€
Spécification
Type | Plaque Multiwell |
---|---|
Traitement de surface | Nunclon Sphera |
Stérilité | Stérile |
Certifications/Conformité | Sans composants d’origine animale ; apyrogènes, endotoxine <0,5 EU/ml ; réactivité biologique USP de classe VI ; SAL 10-6 |
Code produit | Marque | Description | Surface de culture | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Surface de culture | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15257905
![]() |
Thermo Scientific™
174930 |
Plaque 24 puits Nunclon Sphera, boîte de 7 | 1,9 cm2 |
240.00€
Pack de 7 |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15267905
![]() |
Thermo Scientific™
174931 |
Plaque 12 puits Nunclon Sphera, boîte de 7 | 3,8 cm2 |
220.00€
Pack de 7 |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15277905
![]() |
Thermo Scientific™
174932 |
Plaque à 6 puits Nunclon Sphera, boîte de 7 | 9,6 cm2 |
233.00€
Pack de 7 |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15287905
![]() |
Thermo Scientific™
174943 |
Plaque de 35 mm Nunclon Sphera, caisse de 20 pièces | 8,8 cm2 |
279.00€
Pack de 20 |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15297905
|
Thermo Scientific™
174944 |
Plaque Nunclon Sphera 60mm, boîte de 20 | 21,5 cm2 |
357.00€
Pack de 20 |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15207915
|
Thermo Scientific™
174945 |
Plaque Nunclon Spehra 90mm, carton de 20 pièces | 56,7 cm2 |
405.00€
Pack de 20 |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Grâce à la surface d’adhérence de cellules très basse, les plaques et les boîtes Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ favorisent systématiquement la culture des sphéroïdes et des organoïdes en 3D, vous aidant à la formation de sphéroïdes de cancer et à la différenciation de cellules souches pour la modélisation des maladies et le dépistage systématique des drogues.
Performances optimisées pour la culture cellulaire en 3D
- Permettent aux cellules en suspension de se développer avec une adhérence quasi nulle
- Compatibles avec de nombreux types de cellules différents pour générer des sphéroïdes
- Favorise la formation homogène de sphéroïdes de cancer qui simulent les structures en 3D de la croissance tumorale
- Offrent une qualité supérieure pour la formation de corps embryoïdes de cellules souches pluripotentes, avec une différenciation spontanée minimale
- Efficacité prouvée dans la prise en charge à long terme de la culture d’organoïdes
Certifications/Conformité
- Aucun composant d’origine animale
- Apyrogènes : Testée pour les endotoxines (0,5 EU/ml)
- Biologiquement inertes : réactivité biologique USP de classe VI
- Haut niveau de stérilité : SAL 10-6, stérilisation au gaz, oxyde d’éthylène
- Durée de conservation : 4 ans à compter de la date de fabrication
Spécification
Plaque Multiwell | |
Nunclon Sphera | |
Stérile | |
Sans composants d’origine animale ; apyrogènes, endotoxine <0,5 EU/ml ; réactivité biologique USP de classe VI ; SAL 10-6 |
Durée de conservation
- 4 ans