Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes Nunclon™ Sphera™
Flacons dotés dʼune grande surface de culture cellulaire et permettant dʼobtenir des performances démontrées qui font avancer la recherche sur les cellules souches et sur la culture cellulaire.
Marque: Thermo Scientific™ 174931
170.87 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21928" pour bénéficier de cette offre.
Description
Grâce à la surface d’adhérence de cellules très basse, les plaques et les boîtes Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ favorisent systématiquement la culture des sphéroïdes et des organoïdes en 3D, vous aidant à la formation de sphéroïdes de cancer et à la différenciation de cellules souches pour la modélisation des maladies et le dépistage systématique des drogues.
Optimise la formation de sphéroïdes
- Permettent aux cellules en suspension de se développer avec une adhérence quasi nulle
- Compatible avec de nombreux types de cellules différents et capacité à générer des sphéroïdes
- Permet une croissance cellulaire cohérente et reproductible
- Minimise la variabilité et supporte la formation régulière de sphéroïdes de concert simulant les structures en 3D de la croissance tumorale, ce qui offre un meilleur modèle pour examiner la progression des cellules tumorales et l’efficacité des agents anticancéreux in vitro
- Offrent une qualité supérieure pour la formation de corps embryoïdes de cellules souches pluripotentes, avec une différenciation spontanée minimale
- Les cellules résultantes sont capables de se différencier en trois couches germinales
Spécification
Plaque 12 puits Nunclon Sphera, boîte de 7 | |
Plaque multi-puits | |
7 | |
Stérile | |
Sans composants d’origine animale ; apyrogènes, endotoxine <0,5 EU/ml ; réactivité biologique USP de classe VI ; SAL 10-6 |
3,8 cm2 | |
1 | |
Nunclon Sphera | |
12 |
Durée de conservation
- 4 ans