Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes Nunclon™ Sphera™
BIOPHARMA
Flacons dotés dʼune grande surface de culture cellulaire et permettant dʼobtenir des performances démontrées qui font avancer la recherche sur les cellules souches et sur la culture cellulaire.
Marque:  Thermo Scientific™ 174932
146.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15277905
  • 233.00€ / Pack de 7
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Grâce à la surface d’adhérence de cellules très basse, les plaques et les boîtes Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ favorisent systématiquement la culture des sphéroïdes et des organoïdes en 3D, vous aidant à la formation de sphéroïdes de cancer et à la différenciation de cellules souches pour la modélisation des maladies et le dépistage systématique des drogues.
Principales qualités de la surface de culture Nunclon Sphera :
Optimise la formation de sphéroïdes
  • Permettent aux cellules en suspension de se développer avec une adhérence quasi nulle
  • Compatible avec de nombreux types de cellules différents et capacité à générer des sphéroïdes
  • Permet une croissance cellulaire cohérente et reproductible
Fait croître des cellules cancéreuses en 3 dimensions
  • Minimise la variabilité et supporte la formation régulière de sphéroïdes de concert simulant les structures en 3D de la croissance tumorale, ce qui offre un meilleur modèle pour examiner la progression des cellules tumorales et l’efficacité des agents anticancéreux in vitro
Promotion de la formation de corps embryoïdes (EB)
  • Offrent une qualité supérieure pour la formation de corps embryoïdes de cellules souches pluripotentes, avec une différenciation spontanée minimale
  • Les cellules résultantes sont capables de se différencier en trois couches germinales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Plaque à 6 puits Nunclon Sphera, boîte de 7
Plaque Multiwell
7
Stérile
Sans composants d’origine animale ; apyrogènes, endotoxine <0,5 EU/ml ; réactivité biologique USP de classe VI ; SAL 10-6
9,6 cm2
1
Nunclon Sphera
6
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Boîtes Nunclon™ Sphera™ > Boîte multi-puits à 6 puits, surface de culture de 9,6cm2
Durée de conservation
  • 4 ans